(4-Bromphenyl)methansulfonsäurechlorid 98%
|
|
BLDPBD4506-250MGEA
33
EUR
BLDPBD4506-250MG
BLDPBD4506-1G
BLDPBD4506-5G
(4-Bromphenyl)methansulfonsäurechlorid 98%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₆BrClO₂S Molekulargewicht: 269,5433 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04973454 CAS-Nummer: 53531-69-4 |