(3-Chlorpropyl)trimethylsilan 98%
|
|
BLDPBD45103-25GEA
76
EUR
BLDPBD45103-0.025G
BLDPBD45103-25G
BLDPBD45103-5G
(3-Chlorpropyl)trimethylsilan 98%
(3-Chloropropyl)trimethylsilane
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₁₅ClSi Molekulargewicht: 150,73 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00045299 CAS-Nummer: 2344-83-4 |