2-Brom-3-nitrotoluol 98%
BLDPBD4526-100GEA 159 EUR
BLDPBD4526-100G BLDPBD4526-25G BLDPBD4526-10G BLDPBD4526-5G BLDPBD4526-1G
2-Brom-3-nitrotoluol 98%
2-Brom-3-nitrotoluol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekulargewicht: 216,0300 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134555
CAS-Nummer: 41085-43-2