4-Boronobenzolsulfonamid 98%
|
|
BLDPBD45490-25GEA
969
EUR
BLDPBD45490-25G
BLDPBD45490-10G
BLDPBD45490-1G
BLDPBD45490-250MG
BLDPBD45490-5G
BLDPBD45490-100MG
4-Boronobenzolsulfonamid 98%
4-Boronobenzolsulfonamid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₈BNO₄S Molekulargewicht: 201,00 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659839 CAS-Nummer: 613660-87-0 |