1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD4727-1GEA
18
EUR
BLDPBD4727-1G
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol 95%
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol
Formel:
C₁₄H₁₃NO₃ Molekulargewicht: 243,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00100652 CAS-Nummer: 20876-37-3 |