3-Fluor-4-methylphenylboronsäure 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD4899-10GEA 29 EUR
BLDPBD4899-10G BLDPBD4899-1G BLDPBD4899-25G BLDPBD4899-5G
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure 97%
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekulargewicht: 153,95 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683115
CAS-Nummer: 168267-99-0