Methyl-3-methoxy-2-thiophencarboxylat 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD5022-10GEA
317
EUR
BLDPBD5022-10G
BLDPBD5022-1G
BLDPBD5022-250MG
BLDPBD5022-5G
Methyl-3-methoxy-2-thiophencarboxylat 97%
Methyl-3-methoxy-2-thiophencarboxylat
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₈O₃S Molekulargewicht: 172,20 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00102115 CAS-Nummer: 62353-75-7 |