3-Thien-3-yl-L-alanine 97%
|
|
BLDPBD5091-1GEA
96
EUR
BLDPBD5091-1G
BLDPBD5091-250MG
BLDPBD5091-5G
3-Thien-3-yl-L-alanine 97%
3-Thien-3-yl-L-alanine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₇H₉NO₂S Molekulargewicht: 171,217 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00038645 CAS-Nummer: 3685-51-6 |