cis-1,4-Cyclohexandicarbonsäure 90%
|
|
BLDPBD5391-1GEA
13
EUR
BLDPBD5391-1G
BLDPBD5391-25G
BLDPBD5391-5G
BLDPBD5391-10G
BLDPBD5391-500G
BLDPBD5391-250MG
BLDPBD5391-100G
cis-1,4-Cyclohexandicarbonsäure 90%
cis-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₁₂O₄ Molekulargewicht: 172,1800 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064950 CAS-Nummer: 619-81-8 |