1,3-Dimethyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD54179-100GEA
119
EUR
BLDPBD54179-100G
BLDPBD54179-10G
BLDPBD54179-5G
BLDPBD54179-500G
BLDPBD54179-25G
BLDPBD54179-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₅H₈N₂ Molekulargewicht: 96,1304 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036665 CAS-Nummer: 694-48-4 |