1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD55296-1GEA
206
EUR
BLDPBD55296-1G
BLDPBD55296-250MG
BLDPBD55296-100MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₉Cl₂NO Molekulargewicht: 194,0585 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01114592 CAS-Nummer: 5555-48-6 |