1-Acetylpyren 98+%
BLDPBD56239-5GEA 146 EUR
BLDPBD56239-5G BLDPBD56239-1G BLDPBD56239-10G
1-Acetylpyren 98+%
1-Acetylpyren
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₈H₁₂O
Molekulargewicht: 244,29 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021663
CAS-Nummer: 3264-21-9