3',5'-Dibrom-2'-hydroxyacetophenon 98%
BLDPBD5804-5GEA 59 EUR
BLDPBD5804-5G BLDPBD5804-1G BLDPBD5804-25G BLDPBD5804-250MG
3',5'-Dibrom-2'-hydroxyacetophenon 98%
3',5'-Dibrom-2'-hydroxyacetophenon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Molekulargewicht: 293,95 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191992
CAS-Nummer: 22362-66-9