Methyl-1H-indazol-7-carboxylat 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD58805-1GEA 21 EUR
BLDPBD58805-1G BLDPBD58805-10G BLDPBD58805-25G BLDPBD58805-5G
Methyl-1H-indazol-7-carboxylat 97%
Methyl-1H-indazol-7-carboxylat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekulargewicht: 176,1720 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371608
CAS-Nummer: 755752-82-0