1-Methyl-5-indolboronsäurepinakolester 97%
|
|
BLDPBD59531-250MGEA
19
EUR
BLDPBD59531-250MG
BLDPBD59531-5G
BLDPBD59531-1G
1-Methyl-5-indolboronsäurepinakolester 97%
1-Methyl-5-indolboronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₂ Molekulargewicht: 257,1358 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05663865 CAS-Nummer: 837392-62-8 |