3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD5969-250MGEA
18
EUR
BLDPBD5969-250MG
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel:
C₈H₆F₆N₂ Molekulargewicht: 244,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051606 CAS-Nummer: 886-35-1 |