4-Cyanbenzamid 98%
|
|
BLDPBD5982-25GEA
350
EUR
BLDPBD5982-25G
BLDPBD5982-1G
BLDPBD5982-5G
4-Cyanbenzamid 98%
4-Cyanbenzamid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₆N₂O Molekulargewicht: 146,15 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017133 CAS-Nummer: 3034-34-2 |