1-Vinyl-2-pyrrolidon 98% stabilisiert
|
|
Stabilisierung:
Stabilized with Ammonium hydroxide or NaOH 200 ppm
BLDPBD60560-25GEA
7
EUR
BLDPBD60560-25G
1-Vinyl-2-pyrrolidon 98% stabilisiert
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₉NO Molekulargewicht: 111,1418 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003197 CAS-Nummer: 88-12-0 |