2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD62745-1GEA 125 EUR
BLDPBD62745-1G BLDPBD62745-250MG BLDPBD62745-5G
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril 95%
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₂H₈ClN₃
Molekulargewicht: 229,6650 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00140699
CAS-Nummer: 73535-73-6