2-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
|
|
BLDPBD63341-100MGEA
39
EUR
BLDPBD63341-100MG
BLDPBD63341-1G
BLDPBD63341-250MG
2-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
2-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ Molekulargewicht: 221,0600 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01318988 CAS-Nummer: 129112-21-6 |