2-Hydroxyethyl-phenylsulfid 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD63453-100GEA
105
EUR
BLDPBD63453-100G
BLDPBD63453-25G
BLDPBD63453-5G
BLDPBD63453-10G
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid 97%
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₈H₁₀OS Molekulargewicht: 154,23 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002905 CAS-Nummer: 699-12-7 |