2,2,2-Trifluorethylbutyrat 98%
|
|
BLDPBD63880-5GEA
32
EUR
BLDPBD63880-5G
BLDPBD63880-25G
BLDPBD63880-1G
2,2,2-Trifluorethylbutyrat 98%
2,2,2-Trifluorethylbutyrat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₆H₉F₃O₂ Molekulargewicht: 170,1297 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077609 CAS-Nummer: 371-27-7 |