2,4,6-T (2,4,6-Trichlorphenoxyessigsäure) 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD66225-5GEA
72
EUR
BLDPBD66225-5G
BLDPBD66225-10G
BLDPBD66225-1G
BLDPBD66225-25G
2,4,6-T (2,4,6-Trichlorphenoxyessigsäure) 98%
2,4,6-T (2,4,6-Trichlorphenoxyessigsäure)
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₅Cl₃O₃ Molekulargewicht: 255,4825 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053498 CAS-Nummer: 575-89-3 |