Methyl-3-methoxysalicylat 97%
BLDPBD6719-10GEA 16 EUR
BLDPBD6719-10G BLDPBD6719-5G BLDPBD6719-100G BLDPBD6719-25G
Methyl-3-methoxysalicylat 97%
Methyl-3-methoxysalicylat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₁₀O₄
Molekulargewicht: 182,1700 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239511
CAS-Nummer: 6342-70-7