4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD6887-1GEA 97 EUR
BLDPBD6887-1G BLDPBD6887-250MG BLDPBD6887-5G
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 97%
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₁₂N₂
Molekulargewicht: 148,21 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01862536
CAS-Nummer: 128562-25-4