N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid 99%
|
|
BLDPBD69443-100GEA
50
EUR
BLDPBD69443-100G
BLDPBD69443-25G
BLDPBD69443-500G
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid 99%
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ Molekulargewicht: 221,26 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798556 CAS-Nummer: 40188-45-2 |