4-Brom-5-chloranthranilsäure 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD70084-1GEA
23
EUR
BLDPBD70084-1G
BLDPBD70084-250MG
BLDPBD70084-25G
BLDPBD70084-10G
BLDPBD70084-100G
BLDPBD70084-5G
4-Brom-5-chloranthranilsäure 95%
4-Brom-5-chloranthranilsäure
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ Molekulargewicht: 250,4800 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000554 CAS-Nummer: 150812-32-1 |