2-Brom-p-anisidin 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD71829-1GEA
10
EUR
BLDPBD71829-1G
BLDPBD71829-100G
BLDPBD71829-25G
BLDPBD71829-5G
BLDPBD71829-10G
2-Brom-p-anisidin 98%
2-Brom-p-anisidin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₇H₈BrNO Molekulargewicht: 202,0485 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09029057 CAS-Nummer: 32338-02-6 |