2-Bromo-5-ethoxypyridine 95%
|
|
BLDPBD71929-1GEA
48
EUR
BLDPBD71929-1G
BLDPBD71929-250MG
2-Bromo-5-ethoxypyridine 95%
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₈BrNO Molekulargewicht: 202,049 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09260481 CAS-Nummer: 42834-01-5 |