4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD71958-250MGEA
38
EUR
BLDPBD71958-250MG
BLDPBD71958-1G
4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol 98%
4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₉BrO₂ Molekulargewicht: 217,06 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053671 CAS-Nummer: 17100-64-0 |