2-Brom-5-phenyloxazol 95%
|
|
BLDPBD72010-1GEA
211
EUR
BLDPBD72010-1G
BLDPBD72010-100MG
BLDPBD72010-250MG
2-Brom-5-phenyloxazol 95%
2-Bromo-5-phenyloxazole
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₉H₆BrNO Molekulargewicht: 224,0540 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD12828094 CAS-Nummer: 129053-70-9 |