2-Chlor-4-methylbenzonitril 97%
|
|
BLDPBD73012-250MGEA
6
EUR
BLDPBD73012-250MG
BLDPBD73012-25G
BLDPBD73012-10G
BLDPBD73012-100G
BLDPBD73012-5G
BLDPBD73012-1G
2-Chlor-4-methylbenzonitril 97%
2-Chlor-4-methylbenzonitril
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₆CIN Molekulargewicht: 151,5900 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094672 CAS-Nummer: 21423-84-7 |