2-Chlorchinolin-3-boronsäure 96%
|
|
BLDPBD7344-1GEA
40
EUR
BLDPBD7344-1G
BLDPBD7344-5G
BLDPBD7344-250MG
2-Chlorchinolin-3-boronsäure 96%
2-Chlorchinolin-3-boronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₇BClNO₂ Molekulargewicht: 207,4214 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01114675 CAS-Nummer: 128676-84-6 |