2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylamin 96%
|
|
BLDPBD75036-25GEA
431
EUR
BLDPBD75036-25G
BLDPBD75036-5G
BLDPBD75036-250MG
BLDPBD75036-1G
BLDPBD75036-100MG
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylamin 96%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylamin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₇F₄N Molekulargewicht: 193,14 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00061165 CAS-Nummer: 239087-06-0 |