2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD75596-5GEA
330
EUR
BLDPBD75596-5G
BLDPBD75596-250MG
BLDPBD75596-1G
BLDPBD75596-100MG
2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molekulargewicht: 190,12 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788529 CAS-Nummer: 336628-67-2 |