6-Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD763167-250MGEA 79 EUR
BLDPBD763167-250MG BLDPBD763167-1G BLDPBD763167-5G
6-Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane 98%
6-Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₃H₁₇NO
Molekulargewicht: 203,28 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06808592
CAS-Nummer: 19867-34-6