(4-Chlorphenylthio)aceton 98%
|
|
BLDPBD7708-5GEA
42
EUR
BLDPBD7708-5G
BLDPBD7708-25G
BLDPBD7708-1G
(4-Chlorphenylthio)aceton 98%
(4-Chlorphenylthio)aceton
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₉ClOS Molekulargewicht: 200,6852 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013644 CAS-Nummer: 25784-83-2 |