2-Methylhippursäure 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD77266-5GEA 53 EUR
BLDPBD77266-5G BLDPBD77266-25G BLDPBD77266-1G
2-Methylhippursäure 97%
2-Methylhippursäure
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 193,1992 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050991
CAS-Nummer: 42013-20-7