2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 98%
|
|
BLDPBD77727-10GEA
374
EUR
BLDPBD77727-10G
BLDPBD77727-250MG
BLDPBD77727-25G
BLDPBD77727-1G
BLDPBD77727-5G
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₄N₂O₄ Molekulargewicht: 168,11 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04114160 CAS-Nummer: 33225-74-0 |