2-Undecylimidazol 96%
BLDPBD77835-100GEA 51 EUR
BLDPBD77835-100G BLDPBD77835-25G BLDPBD77835-500G BLDPBD77835-5G BLDPBD77835-1000G BLDPBD77835-0.025G
2-Undecylimidazol 96%
2-Undecylimidazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₄H₂₆N₂
Molekulargewicht: 222,3696 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038694
CAS-Nummer: 16731-68-3