Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoat 97%
|
|
BLDPBD7806-10GEA
18
EUR
BLDPBD7806-10G
BLDPBD7806-25G
BLDPBD7806-1G
BLDPBD7806-100G
BLDPBD7806-0.025G
BLDPBD7806-5G
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoat 97%
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₉NO₄ Molekulargewicht: 195,18 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00230865 CAS-Nummer: 77324-87-9 |