Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat 97%
|
|
BLDPBD7807-10GEA
7
EUR
BLDPBD7807-10G
BLDPBD7807-100G
BLDPBD7807-25G
BLDPBD7807-500G
BLDPBD7807-5G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat 97%
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₉NO₄ Molekulargewicht: 195,17 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01003947 CAS-Nummer: 5471-82-9 |