2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD8026-100MGEA
6
EUR
BLDPBD8026-100MG
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₅BClF₃O₃ Molekulargewicht: 240,37 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06656267 CAS-Nummer: 1022922-16-2 |