3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD81121-5GEA
72
EUR
BLDPBD81121-5G
BLDPBD81121-1G
BLDPBD81121-25G
3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin 98%
3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₁₀H₁₃NSi Molekulargewicht: 175,31 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01863744 CAS-Nummer: 80673-00-3 |