3-Acetylbenzophenon 98%
|
|
BLDPBD83569-100MGEA
106
EUR
BLDPBD83569-100MG
BLDPBD83569-1G
BLDPBD83569-5G
BLDPBD83569-250MG
3-Acetylbenzophenon 98%
3-Acetylbenzophenon
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₅H₁₂O₂ Molekulargewicht: 224,2546 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01662280 CAS-Nummer: 66067-44-5 |