3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
|
|
BLDPBD84971-5GEA
396
EUR
BLDPBD84971-5G
BLDPBD84971-1G
BLDPBD84971-250MG
BLDPBD84971-100MG
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molekulargewicht: 211,059 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02251329 CAS-Nummer: 4805-70-3 |