3-Brom-6-chlorchromon 98%
BLDPBD85242-1GEA 125 EUR
BLDPBD85242-1G BLDPBD85242-250MG BLDPBD85242-5G
3-Brom-6-chlorchromon 98%
3-Brom-6-chlorchromon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₄BrClO₂
Molekulargewicht: 259,49 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093123
CAS-Nummer: 73220-38-9