3-Chlor-5-nitro-1H-indazol 97%
|
|
BLDPBD85960-10GEA
125
EUR
BLDPBD85960-10G
BLDPBD85960-250MG
BLDPBD85960-5G
BLDPBD85960-1G
3-Chlor-5-nitro-1H-indazol 97%
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₄ClN₃O₂ Molekulargewicht: 197,5800 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005692 CAS-Nummer: 4812-45-7 |