3-Chlorpropylacetat 98%
|
|
BLDPBD86195-10GEA
9
EUR
BLDPBD86195-0.025G
BLDPBD86195-0.5G
BLDPBD86195-10G
BLDPBD86195-1000G
BLDPBD86195-100G
BLDPBD86195-5G
BLDPBD86195-25G
BLDPBD86195-500G
3-Chlorpropylacetat 98%
3-Chlorpropylacetat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molekulargewicht: 136,58 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001000 CAS-Nummer: 628-09-1 |