Isonipecotamid 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD8718-10GEA
11
EUR
BLDPBD8718-10G
BLDPBD8718-5G
BLDPBD8718-100G
BLDPBD8718-25G
BLDPBD8718-500G
Isonipecotamid 95%
Isonipecotamid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₆H₁₂N₂O Molekulargewicht: 128,18 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038012 CAS-Nummer: 39546-32-2 |